Puhdastilojen kiinteät matot, B´Mat
Toimittaja: Basan
B´Mat
115-1807EA 836 EUR
115-1807 115-1832 115-1842 115-1841 115-1802 115-1834 115-1838 115-1847 115-1801 115-1836 115-1808 115-1840 115-1833 115-1839 115-1831 115-1835 115-1837
Puhdastilojen kiinteät matot, B´Mat
Matot Puhdastilamatot
Kiinteästi asennettavat matot takaavat puhtauden. Mattojen käyttöikään vaikuttaa kulutuksen suuruus ja kulkijoiden kenkien sekä kuljetusvälineiden pyörien puhtaus. Liuotinpohjaisia puhdistusaineita ei saa koskaan käyttää mattojen puhdistamiseen, sillä ne tuhoavat sekä maton ominaisuudet että sen ulkonäön. Sekä mattojen että lattiapinnoitteen on oltava täysin kuivat, jotta liukastumisilta vältytään.
  • Patentoitua polymeeria (bakteriostaattinen, ESD-suojattu, ei vapauta kaasuja)
  • Vetää puoleensa ja pidättää yli 98 % jalkojen ja renkaiden mukana kulkeutuvista hiukkasista
  • Viistotut reunat kaikilla neljällä sivulla, joten kompastumisvaaraa ei ole ja kärryjä voi työntää vaivatta
  • Maton tehon voi tarvittaessa palauttaa ennalleen moppaamalla, huuhtelemalla ja kuivaamalla.
  • Painonsieto: 84 kg/cm² (kestää kävelyä, mutta myös kevyitä käsin liikuteltavia kärryjä)
  • Lämmönkestävyys: käyttölämpötila 0...50 °C
  • Taustapuolella on kaksipuoleista teippiä, joten maton voi tarvittaessa kiinnittää lattiaan
Väri: sininen