VWR® W20, Vesihaude histologiaan
Toimittaja: VWR
VWR®
720-2423EA 1070 EUR
720-2423 720-3029
VWR® W20, Vesihaude histologiaan
Hauteet Kudoshaude
The reliable W20 histology water bath is ideal for removing wrinkles and distortions in paraffin wax sections which are created during sectioning. The unit's low profile is ergonomic, provides a clear view, and allows safe handling of sections. The indirectly-heated flat areas at the front and back of the bath provide a suitable space for drying up to 20 slides. Touch-temperature adjustment and power On/Off switch, with a control light for 'On' mode, are conveniently located at the front of the unit and protected from water.
  • Elektroninen kosketusnäyttö
  • Kevyt ja pienikokoinen haude, josta vesi on helppo tyhjentää
  • Kaksoistoiminto (double function), lämmitetty pinta-ala riittää jopa 20 aluslasin kuivaamiseen
  • Lämpötilaa voi säätää välillä 30...70 °C
  • Lisävarusteena kansi, joka estää haihtumista ja pölyyntymistä, kun haudetta ei käytetä
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman kantta, joka on tarvittaessa tilattava erikseen.