VWR® shiroGEL vertical 20, Pystymalliset elektroforeesilaitteet
Toimittaja: VWR
VWR®
700-0353EA 2100 EUR
700-0353 700-0354
VWR® shiroGEL vertical 20, Pystymalliset elektroforeesilaitteet
Elektroforeesi Pystysuorat geelielektroforeesijärjestelmät
The shiroGEL vertical 20 offers application flexibility and is distinguished by its ease of gel casting and set-up, requiring only four screws to secure up to four 20×20 cm gels. This vertical screw clamp technology distributes pressure evenly along the height of gel rather than in the centre to eliminate plate bowing and gel compression, while maintaining a leakproof seal during casting. A built-in inner buffer chamber within the PAGE insert allows set up to be completed without inclusion of an upper buffer chamber. These systems are ideal for 1D and 2D SDS-PAGE, native, preparative, gradient and high resolution nucleic acid electrophoresis.
  • Suuri, pystymallinen geeliyksikkö
  • Elektroblottauksen ja geelielektroforeesin voi tehdä samassa ajokammiossa
  • Nopea koota ja käyttää
  • Laitteessa voi samaan aikaan sekä valaa että ajaa geelejä
  • PAGE-yksikön ansiosta lasilevyjä ei tarvitse siirtää erillisten valu- ja geeliajoyksiköiden välillä, mihin kuluisi paljon aikaa
  • Lasilevyissä on kiinteäterotuspalat, jotka helpottavat kaivojen valamista ja kohdistavat kammat oikein, jolloin valu on tiivis. Erotuspaloja ei tarvita kohdistaa käsin
  • Valualustan avulla on helppoa valaa geelit, vaikka lasilevyjen kohdistus ei ole täydellinen
Toimitustiedot: Jokainen shiroGEL vertical 20 -laitepaketti sisältää lasilevyt, 2 kpl 24 näytteen (paksuus 1 mm) kampoja, jäähdytysyksikön ja valualustan. shiroGEL vertical 20 -kaksoisvalujärjestelmässä on myös ulkoinen valualusta (jossa ei ole elektrodeja). Elektroblottausyksikkö myydään erikseen.