VWR® kuroGEL, Semidry- blottausyksikkö
Toimittaja: VWR
VWR®
700-0416EA 1810 EUR
700-0416
VWR® kuroGEL, Semidry- blottausyksikkö
Blottauslaitteet
The kuroGEL semi-dry blotter provides great flexibility in a laboratory since it can be used for all types of blotting: Western, Southern and Northern. Blotting is fast and easy, and can typically be completed in 15 to 30 min. Set-up procedures are easy and economical with little buffer needed. The screw down lid adjusts to varying gel thicknesses and sizes, while the platinum coated electrodes provide uniform pressure ensuring even transfers.
  • Soveltuu Western-, Southern- ja Northern-blottaukseen
  • Nopea blottaus
  • Yhtenäinen lämmönjako
  • Sopii monille geelipaksuuksille
  • Käyttää erittäin vähän puskuriliuosta
Toimitustiedot: Laitepaketissa on alusta ja kansi, joissa molemmissa on levyelektrodi, sähköjohtimet ja 2 ruuvia.