Blood sedimentation pipettes, acc. to Westergren-Katz
Toimittaja: Hecht
612-0593EA 2.8 EUR
612-0593 HECH40380010
Blood sedimentation pipettes, acc. to Westergren-Katz
Pipetit ja pipetintäyttäjät Hematometripipetti
Blood sedimentation pipettes for the macro method.
  • Clear glass
  • Fused blue graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
  • Division 0 to 200 mm: 1 mm
Sertifikaatit: DIN EN ISO 13079