ESD-turvakengät, nauhoilla, Uvex1, 8544
Toimittaja: Uvex
uvex 1
114-5566EA 137 EUR
114-5566 114-7987 114-7866 114-5565 114-7988 114-7985 114-7986 114-5567 114-7989 UVEX8544.0/49 UVEX8544.0/48 114-7980 114-5560 114-7983 114-5562 114-7984 114-5561 114-7981 114-5564 114-5563 114-7982 UVEX8544.0/50 UVEX8544.0/52 UVEX8544.0/51 114-7976 114-5555 114-6205 114-5554 114-6206 114-7977 114-5557 114-7974 114-6203 114-7975 114-5556 114-6204 114-5559 114-5558 114-6207 114-7978 114-7979 114-6208 114-6201 114-5551 114-5550 114-6202 114-5553 114-6200 114-5552 114-6197 114-6198 114-6195 114-6196 114-6199 114-6193 114-6194 114-6191 114-6192 UVEX8544.0/36 UVEX8544.0/35 UVEX8544.0/39 UVEX8544.0/38 UVEX8544.0/37 114-7990 UVEX8544.0/47 UVEX8544.0/46 UVEX8544.0/45 UVEX8544.0/44 UVEX8544.0/43 UVEX8544.0/42 UVEX8544.0/41 UVEX8544.0/40
ESD-turvakengät, nauhoilla, Uvex1, 8544
Kengät ja saappaat
Metal-free, extremely lightweight, flexible and multifunctional safety shoe made from breathable water resistant high-tech micro velour upper, soft padded tongue and collar, and a dual-density PUR sole (oil and petrol resistant, anti-static) free of lacquer wetting inhibitors such as silicones or phthalates.
  • Anatominen malli, tukee jalkaa sivusuunnassa
  • Hengittävä, käytössä mukava malli
  • Erittäin hengittävä verkkovuori
  • Irrotettava antistaattinen pohjallinen imee kosteuden itseensä
  • Pohja on antistaattinen ja vaimentaa päkiään ja kantapäähän kohdistuvia iskuja
  • Helppo säätää itselle sopivaksi joustavilla kengännauhoilla
  • Täysin metalliton Xenova®-turvakärki
  • Täyttää ESD-vaatimukset: vastus maahan <35 MΩ
Suitable for people allergic to chrome.
Väri: Musta
Leveys: 10, 11, 12, 14
Sertifikaatit: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S2, SRC