Pyyhkeet, esikyllästetty
Toimittaja: FG Cleanwipes
EPTA6-LS7030-PC-24EA 552 EUR
EPTA6-LS7030-PC-24
Pyyhkeet, esikyllästetty
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Esikyllästetyt pyyhkeet
These polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 70% IPA and 30% DIW. They are ideal for general and maintenance applications, as well as for industrial cleaning.
  • Pre-wetted with alcohol
  • Resealable pouch for easy dispensing
  • Excellent as a degreaser
  • Made in the USA
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan