Puhdastilan pölynimuri, MV-1CR (CG), Tiger-Vac®
Toimittaja: Tiger-Vac®
141-0955EA 2540 EUR
141-0955
Puhdastilan pölynimuri, MV-1CR (CG), Tiger-Vac®
Vakuumipuhdistimet
Designed for general clean up in contamination controlled environments. Cleanroom compatible, can be used in the pharmaceutical industry.
Contruction: Stainless steel AISI 304.
Moottorin yläpuolella on ULPA-suodatin (U15), joka on EMI/RFI-suojattu. Imurissa on elektroninen suodatinvaimennin, mikä vähentää sähkömagneettisia häiriöitä (EMI). Siinä on myös RFI (radiotaajuushäiriö) -suojaus, joten imuri ei aiheuta häiriötä tietokoneissa tai muissa herkissä sähkölaitteissa. Imuri on antistaattinen ja ESD-suojattu. Imuroinnin aikana mahdollisesti syntyvä staattinen sähkö purkautuu tehokkaasti ja nopeasti maahan.
Sertifikaatit: ULPA-imuri on testattu aerosolivuotojen varalta.
Soveltuu ISO 4 -luokan (aiemmin luokka 10) puhdastiloihin.
Varoitus: Huomautus: Vain kuivakäyttöön.