The Mini solvent pump is a high quality hand pump for small containers such as bottles, canisters and tanks up to about five litres. For reliable filling and dosing of solvents and readily flammable liquids.
- Kaikki aineen kanssa kosketuksissa olevat pumpun osat on valmistettu laadukkaasta ja reagoimattomasta PTFE:stä ja ruostumattomasta teräksestä (1.4301, 1.4404), joilla on erinomainen kemikaalinkestävyys
- Mini-liuotinpumppu soveltuu erittäin puhtaille nesteille ja helposti syttyville aineille, kuten asetonille, isopropanolille, etanolille ja metanolille
- Joustavan, nestettä kuljettavan PTFE-letkun voi lyhentää minkä tahansa pituiseksi. Se takaa, että jopa kuperapohjaiset pullot ja säiliöt tyhjenevät kokonaan.
- Liuotinpumpulla voi siirtää nestettä erikokoisista säiliöistä
Käsipumppu toimii ylipaineperiaatteella. Pallopumpulliseen säiliöön kerääntyvä ylipaine pakottaa nesteen ulospäin, joten vain letku, pumppuputki ja poistoputki ovat kosketuksissa täytettävän nesteen kanssa. Paineensäätöventtiili suojaa liuotinpumppua ylipaineelta esimerkiksi auringonpaisteessa, mikä tekee pumpun käytöstä turvallista.
The self-closing discharge (with auto-stop function) ensures absolutely precise filling with no dripping at all. Dosing is even easy in very small containers such as test tubes. A hose (int.Ø 6 mm) can optionally be fastened onto the discharge spout, making it possible to fill a container from a greater distance.
Lisätiedot: Toimituksen mukana tulevan maadoituskaapelin voi helposti kytkeä liuotinpumppuun pistokkeella, joka ohjaa staattisen varauksen muualle niin, että syttyvien aineiden täyttö on turvallista.
Varoitus: For use with the VWR® aluminium containers, please be aware that an adapter is needed (see accessories).