Hait: Typpikolvi
Typpipullo eli Schlenk pullo on reaktioastia, jossa on PTFE hanalla varustettu sivuhaara, jonka avulla sisempi kaasu imetään tai korvataan muulla kaasulla. Schlenk pullot ja putket, kuten useimmat laboratoriolasitavarat on valmistettu borosilikaattilasista. Muodoltaan typpipullo voi olla putkimainen, pyöreä tai päärynän mallinen.
6 results were found
Sort Results
Luettelonäkymä
Easy View (new)