  • Kriteerit
    • In Stock (3)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Kuivausputket
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/49/18989349.jpg
Lasisia kuivausputkia - suoria, taivutettuja ja U-putkia, myös vakiohioksella. Valikoimasta löytyy lisäksi kalsiumkloridi-patruunoita esim. kaasujen kuivaukseen.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (201-9110)
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas. 75 asteen kulma, vakiohios.
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   U-putket, U:n muotoiset, sivuputket, DURAN® Borosilikaattilasi, Pituus: 100 mm, Ø, sisä-: 13 mm
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   DURAN®, borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors with 6 mm external diameter.
Toimittaja:  KARTELL
Kuvaus:   PE.
Toimittaja:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus:   Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
Toimittaja:  DWK Life Sciences
Kuvaus:   DURAN® borosilicate glass 3.3. clear. Angled at 75° with ground joint cone.
Toimittaja:  SciLabware
Kuvaus:   PYREX®, borosilicate glass. Two ground sockets.
UOM:  1 * 5 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 11
  1  2  Seuraava 