  • Kriteerit
    • In Stock (9)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
autoklaavit-hoeyrysterilointilaitteet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/10/18944910.jpg
Höyryautoklaavi on paineastia, jonka toiminta perustuu korkeaan lämpötilaan, ylipaineeseen ja kylläiseen vesihöyryyn. Autoklavoinnin avulla steriloinnin kestävistä tuotteista saadaan steriilejä nopeasti ja edullisesti, joten autoklaavi onkin yleisin ja tehokkaimpana pidetty sterilointimenetelmä liuoksille ja erilaisille tarvikkeille, joiden steriiliys on oleellista niiden käyttötarkoituksen kannalta.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Ruostumattomasta AISI 304 -teräksestä valmistettu ulkokuori on helppo huoltaa ja desinfioida. Autoklaavissa on alumiininen sisäkammio ja ABS-muovinen,...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VAPOUR-Line-autoklaaveissa voit steriloida nesteet, avoimissa ja kevyesti suljetuissa astioissa, instrumentit ja kiinteät aineet (ilman pakkausta) ja ...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Nämä autoklaavit soveltuvat elatusaineiden, laitteistojen ja jätteiden sterilointiin. Lukitusmekanismissa on poistoilman suodatus (FA-lisävaruste), jo...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Helppokäyttöinen, automaattinen ja luotettava autoklaavi kaikkiin laboratorion normaalitarpeisiin. Mukana joitakin erikoisominaisuuksia, kuten F₀-lask...
Toimittaja:  SHP STERILTECHNIK AG
Kuvaus:   Täysin uuden konseptin ansiosta yksikkö voidaan asentaa joko edestä tai päältä täytettäväksi. SHP-autoklaaveissa ei tarvitse enää päättää halutaanko v...
Toimittaja:  CERTOCLAV
Kuvaus:   Pienikokoista CertoClav-autoklaavia voidaan käyttää pienimmissäkin laboratorioissa. Viljelmät, lasiastiat, metalli, kumi, tekstiilit ja höyrynkestävät...
Toimittaja:  CERTOCLAV
Kuvaus:   These compact stand-alone laboratory autoclaves CertoClav-Vacuum-Professional offer 11 pre-defined programs for sterilization of solid materials, holl...
Tuoteluettelon nro: (TUTT2340E)
Toimittaja:  TUTTNAUER
Kuvaus:   These models are available in two modes: The quick cycle model, EK, decreases heating time by over 50%, resulting in fast and efficient sterilization ...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 18
  1  2  3  Seuraava