VWR®, PCR Workstation
Toimittaja: VWR
VWR®
732-2541EA 3120 EUR
732-2541 732-2542 732-2840 732-3900
VWR®, PCR Workstation
Vetokaapit ja kotelot PCR-työasemat ja -kaapit
The VWR® PCR Workstation is a PCR enclosure for PCR sample preparation and other sensitive protocols. It offers dual decontamination action by UV inactivation of airborne and surface-bound contaminants and, therefore, represents an ideal environment for PCR set up. Stainless steel housing, front and side panels made of 8 mm Makrolon® protects from UV irradiation.
  • Työtason aktiivinen puhdistaminen UV-säteilytyksellä työtason ollessa poissa käytöstä
  • Aerosoleihin sitoutuneiden kontaminanttien tehostettu inaktivoiminen suojatulla UV-ilmankierrättimellä käytön aikana
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu antimikrobinen työtaso estää kontaminoitumista
  • UV-ilmankierrättimen putken toimintoilmaisin
  • Näyttää UV-putkien käyttöajan. Näin ne voidaan vaihtaa hyvissä ajoin, ja UV-säteilyn voimakkuus säilyy tasaisena
  • Irrotettavilla hyllyillä on lisäsäilytystilaa reaktioputkille, pipeteille tai telineille takaosassa
  • Laboratoriolaitteille, kuten minisentrifugeille tai vortex-ravistelijoille neljä pistorasiaakaapin sisällä
  • Turvamekanismi pysäyttää UV-säteilyn, jos etupaneeli avataan
Suuren työalueen ansiosta työskentely on vaivatonta: VWR® PCR Workstation -järjestelmässä on suuri työtaso ja tila pöytämallisten laitteiden liittämiseen. Näin useita työvaiheita voidaan tehdä samassa paikassa, ja myös ristikontaminaation riski vähenee.
Please refer to the manual to select the compatible Plug and Socket type for your country.
Sertifikaatit: TÜV tested, safety certified. Made in Germany.
Toimitustiedot: Flat Pack format for easy and convenient delivery - to be assembled.