Puhdastilan pöydät, BLAUTOUCH
Toimittaja: Laborial
BLAUTOUCH
132-1087EA
0
EUR
132-1087
132-1088
132-1089
132-1090
132-0982
132-0983
Puhdastilan pöydät, BLAUTOUCH
Kalusteet
Pöydät
Innovative interactive worktop for laboratories, cleanrooms and healthcare. A hygienic design based on GMP guidlines which consists of a continuous, tempered glass surface on phenolic resin laminate in which is embedded a touch control screen, to provide an interactive worktop, all supported on a metallic structure. At the same time, it works as a regular worktop and solves the disinfection and contamination problems associated with the use of tablets, notebooks, PCs, keyboards and mouse in cleanrooms and other controlled environments. It allows access to any laboratory software such as electronic notebooks, LIMS, Wikis, analysis software, Office and others, on the laboratory workbench, whilst maintaining an aseptic environment. The interactive worktop can help to reduce traffic, in and out of critical areas in which the use of handheld computer devices are restricted or prohibited.
- Puhdastilaan sopiva ratkaisu
- Helppo puhdistaa ja desinfioida
- Mahdollistaa käsineiden käytön, immuuni johtamattomille esineille
- Estää biologiset, kemialliset ja radioaktiiviset kontaminaatiot
- Hyvä kemikaalin- ja mekaaninen kestävyys
- Erittäin turvallinen ja kestävä rakenne
- Edistää paperitonta laboratoriota, säästää tilaa
- Auttaa laboratorioita noudattamaan turvallisuusohjeita
- Modulaarinen
Materiaali:
Karkaistusta lasista valmistettu työtaso toisen fenolihartsista valmistetun työtason päällä
Tiivis kotelo sähkökomponenteille, ST12-terästä
C-runko valmistettu ST37-2-teräksestä
Liitäntärunko kylmävalssattua ST12-terästä
Jauhepinnoitteessa hyvä kemikaalien sietokyky, epoksipolyesterihartsiseosta
Kaikki metalliosat pinnoitettuja
Jalustassa kaksi teräksestä valmistettua M10-säätöjalkaa
Karkaistusta lasista valmistettu työtaso toisen fenolihartsista valmistetun työtason päällä
Tiivis kotelo sähkökomponenteille, ST12-terästä
C-runko valmistettu ST37-2-teräksestä
Liitäntärunko kylmävalssattua ST12-terästä
Jauhepinnoitteessa hyvä kemikaalien sietokyky, epoksipolyesterihartsiseosta
Kaikki metalliosat pinnoitettuja
Jalustassa kaksi teräksestä valmistettua M10-säätöjalkaa
Kosketustekniikka:
Kosketustekniikka: innovatiivinen kapasitiivinen teknologia
Kosketustarkkuus: 1 mm, suhteellinen
Kosketuksen reaktioaika: 22 ms
Syöttötapa: sormi, käsineessä oleva sormi
Kosketuseleet: Microsoft Windows 7- ja Windows 8 -käyttöjärjestelmien kosketuseleet – Napauta ja kaksoisnapauta, valitse/vedä, paina ja napauta toisella sormella, zoomaa, kierrä, paina ja pidä, näpäytä
Kosketustekniikka: innovatiivinen kapasitiivinen teknologia
Kosketustarkkuus: 1 mm, suhteellinen
Kosketuksen reaktioaika: 22 ms
Syöttötapa: sormi, käsineessä oleva sormi
Kosketuseleet: Microsoft Windows 7- ja Windows 8 -käyttöjärjestelmien kosketuseleet – Napauta ja kaksoisnapauta, valitse/vedä, paina ja napauta toisella sormella, zoomaa, kierrä, paina ja pidä, näpäytä
Näytön tekniset tiedot:
Näyttötekniikka: LCD-LED
Näytön koko: 27"
Natiiviresoluutio: Full-HD 1920 x 1080
Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
Kirkkaus: 250 cd/m2
Kontrastisuhde: 5 000 000:1
Katselukulma: 178°/168°
Näyttötekniikka: LCD-LED
Näytön koko: 27"
Natiiviresoluutio: Full-HD 1920 x 1080
Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
Kirkkaus: 250 cd/m2
Kontrastisuhde: 5 000 000:1
Katselukulma: 178°/168°
Sulautetun tietokoneen tekniset tiedot:
Keskussuoritin: Intel™ core i3 330M @ 1,20 GHz tai vastaava
RAM: 2 Gt RAM DDR3 1 066 MHz
Kiintolevy: 320/500 Gt SATA
Wi-Fi: Yhteensopiva WPA/802.11 a/b/g/n - IEEE 802.1x
Käyttöjärjestelmä: Windows 7 32/64-bittinen ja Windows 8 32/64-bittinen (lisävaruste)
I/O-liitännät: 3×USB A ja 1× RJ45
Keskussuoritin: Intel™ core i3 330M @ 1,20 GHz tai vastaava
RAM: 2 Gt RAM DDR3 1 066 MHz
Kiintolevy: 320/500 Gt SATA
Wi-Fi: Yhteensopiva WPA/802.11 a/b/g/n - IEEE 802.1x
Käyttöjärjestelmä: Windows 7 32/64-bittinen ja Windows 8 32/64-bittinen (lisävaruste)
I/O-liitännät: 3×USB A ja 1× RJ45
Ympäristötiedot:
Käyttölämpötila:
0...+25 ºC
Suhteellinen kosteus: 20...80 % (tiivistymätön)
Käyttölämpötila:
0...+25 ºC
Suhteellinen kosteus: 20...80 % (tiivistymätön)
Sertifikaatit: Työpöytä kehitetty standardin EN 13150 mukaisesti
Kehitetty GMP-suositusten mukaisesti EudraLex Vol 4, luku 3: Tilat ja laitteet
ST37-2-terästä standardin DIN 17100 mukaisesti
ST12-terästä standardin DIN 1623 mukaisesti
Jauhepinnoitteet täyttävät seuraavien eurooppalaisten standardien vaatimukset: GBS, Qualicoat Class 1 ja BS6496:1984, BS6497:1984.
Kehitetty GMP-suositusten mukaisesti EudraLex Vol 4, luku 3: Tilat ja laitteet
ST37-2-terästä standardin DIN 17100 mukaisesti
ST12-terästä standardin DIN 1623 mukaisesti
Jauhepinnoitteet täyttävät seuraavien eurooppalaisten standardien vaatimukset: GBS, Qualicoat Class 1 ja BS6496:1984, BS6497:1984.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Learn more
About VWR
Tuote on lisätty koriin