Käänteismikroskoopit, AE31E
Toimittaja: Motic
Elite
MOTIP31LEA 4190 EUR
MOTIP31L 630-2519 630-2518 630-2521 MOTIP31S 630-2971 MOTIP31LED MOTIP31FLUOR
Käänteismikroskoopit, AE31E
Mikroskoopit
The AE31E has been designed with an extended focus for practical aspects.
  • Automaattinen virrankytkentä ja -katkaisu IR-anturin avulla
  • Valon muistitoiminto, joka muistaa viimeksi säädetyn valon voimakkuuden objektiivin asentoa vaihdettaessa
  • Halogeenivalon tilalle voi vaihtaa LED-moduulin (ostettava erikseen, vain 30 W:n malleihin)
NOTE: Options such as fluorescence are available − please contact your local Avantor sales office.
Toimitustiedot: Vakiovarusteina faasiobjektiivit (sisältyvät toimitukseen) (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) kaikille kolmelle käytetään samaa Ph1-faasirengasta.