  • Kriteerit
    • In Stock (7)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "sealing-film-dispensers"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/45/18709645.jpg
Parafiini-pohjaisen tiivistekalvon annostelijoita käytetään puhtaaseen filmin säilytykseen ja annosteluun. Kalvoannostelijaan mahtuu kaksi 50 mm leveää tai yksi 100 mm leveä rulla tiivistekalvoa.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (631-0726)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Parafilm® M -tiivistekalvon puhtaana säilyttämiseen ja helppoon annosteluun.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   ABS dispenser designed to store, dispense and cut Parafilm™, tape, labels and Tough-Tags™.
Toimittaja:  Nalgene
Kuvaus:   Puhtaaseen Parafilm® M -tiivistekalvon säilytykseen ja helppoon annosteluun.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (291-1219)
Toimittaja:  Brand
Kuvaus:   Muovinen, vaaleanharmaa. Parafilm® M -tiivistekalvon siistiin leikkaukseen ja säilytykseen.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HEATHS234525B)
Toimittaja:  HEATHROW
Kuvaus:   Annostelija, Sealing film, ABS
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5