  • Kriteerit
    • In Stock (4)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Teippiannostelijat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/76/18709676.jpg
Valikoimastamme löytyy erilaisia teippitelineitä ja teippiannostelijoita.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (525-0672)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Addition to the PolarSafe family of products, the label dispenser can accommodate up to 6 rolls of cryogenic dots or strip labels. Made from durable, ...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Kuvaus:   Useiden teippirullien muovitelineet. Käännettävä kansi ja pohjassa imukupit.
Toimittaja:  Sampling Systems
Kuvaus:   These label dispensers are useful for storing labels and they provide operators with a flat writing area.
Toimittaja:  MICRONOVA
Kuvaus:   Tape dispenser
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   These Scotch® C60 desktop tape dispensers are deluxe dispensers with a sleek design that complements any decor.
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   Designed for one hand label making, the dispenser comes with a weighted bottom with non-skid pads to avoid sliding or lifting. The epoxy-coated steel ...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (817-1390)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   Write-On™ labeling tape or any tape with a 76 mm internal diameter will fit on the drum.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   This dispenser provides a smooth writing surface, making labelling easy and fast. When marked tape is advanced and cut off on the serrated edge, a fre...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 13
  1  2  Seuraava