Nitrate 1000 mg/l vedessä IC-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Avantor
VWR®
84981.180EA 58 EUR
84981.180 84981.260
Nitrate 1000 mg/l vedessä IC-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Anionic Standards Nitrate Standards
Sertifikaatit: Traceable to NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities. Supplied with Certificate of Analysis.
For your ion chromatography method
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation