Silikageeli, irregular 60 - 200 µm flash-kromatografiaan
Toimittaja: VWR Chemicals
84893.290 84893.460 84893.320 84893.360
Silikageeli, irregular 60 - 200 µm flash-kromatografiaan
Kaava: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kiehumispiste: 2230 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1710 °C
Storage Temperature: ambient
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 63231-67-4
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
REACH: 01-2119379499-16
Order Now
Testitulosten erittely
Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size (< 63 µm) Max. 5 %
Particle size (> 200 µm) Max. 5 %
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm