Silikageeli, irregular 40-63 µm flash-kromatografiaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Kaava: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kiehumispiste: 2230 °C
Sulamispiste: >1600 °C
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
UN: 0000
REACH: 01-2119379499-16
Testitulosten erittely
Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size (< 40 µm) Max. 10 %
Particle size (> 63 µm) Max. 10 %
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Plastic bottle for solids 1 kg 84894.290
Plastic bottle for solids 2,5 kg 84894.320
Bucket (Plastic) 5 kg 84894.360
- 25 kg 84894.460
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm