Hait: Veri
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Charles River Laboratories Cell Solutions
Kuvaus: Whole blood is human blood from a standard blood donation. Whole blood is collected from IRB consented healthy human donors in FDA-registered collecti...
Toimittaja: Charles River Laboratories Cell Solutions
Kuvaus: Cord blood is known to be a rich source of hematopoietic stem cells, which can be used to research hematopoietic and genetic disorders.
Tuoteluettelon nro: (ROCKR302-0050)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Kuvaus: Chicken whole blood aseptically collected. These cell suspensions are ideal for washed pooled cells preparations, complement titration, adsorption pro...
UOM: 1 * 50 mL
Tuoteluettelon nro: (ROCKR500-0100)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Kuvaus: Bovine/calf blood in heparin sodium.
UOM: 1 * 100 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom