VWR®, Thermal Cyclers
Toimittaja: VWR
VWR®
732-2915EA 7710 EUR
732-2915 732-2914 732-2551 732-2552 732-2550 732-2555 732-2553 732-2554 732-2548 732-2549
VWR®, Thermal Cyclers
PCR-laitteet
The VWR® thermal cycler family combines high quality engineering with a comprehensive range of block formats. The UNO cycler is designed around a powerful, yet easy to use, software interface, and uses the same platform for both 96-well and 384-well formats. The Doppio, with two independent high speed 48-well blocks in one system, offers the optimum solution for maximum flexibility within a minimum footprint. The Ristretto is a compact personal cycler with the highest flexibility, having a universal block that can be loaded with either 32×0,2 ml tubes or 16×0,5 ml tubes with flat caps. Because of the special design of the heated lid, the height adjusts automatically to the different tube sizes.
  • Erinomainen suorituskyky: erinomaiset lämpöominaisuudet; tehokkaat Peltier-elementit, joissa käyttöikää pidentävä tekniikka; jäähdytys magneettilaakeroiduilla puhaltimilla mahdollistaa nopean lämpötilamuutosten säädön – jopa 5 °C/s
  • Luotettavat, toistettavat tulokset: 8, 2×8- tai 16-muotoiset Peltier-elementit säätelevät lämpötilaa riveittäin, joten blokkien lämpötila pysyy yhtenäisenä ±0,2 °C:n tarkkuudella ja käyttäjä voi valita absoluuttiset lineaariset gradientit tai säätää lämpötilaa kaistakohtaisesti
  • Helppo käyttää: terävä ja selkeä TFT-näyttö sekä intuitiivinen kosketusnäyttö
  • Tietojen hallinta: jopa 4×USB (1×USB Ristretto), 1×ethernet (MS Windows®, Linux), laitteiden etäohjaus ja -hallinta tietokoneohjelmiston avulla, MP3-merkkiäänet, viestintä sähköpostitse ja primaari-/replika-ohjaus
Kaikkien järjestelmien mukana toimitetaan helppokäyttöinen tietokoneohjelmisto laitteiden etäohjausta ja -valvontaa sekä PCR-ohjelmien tietokoneella luomista varten.
FlexGradient-tekniikka (UNO ja Doppio vain): kaikkien 8 rivin lämpötiloja ohjataan erikseen, joten valittavissa on täysin lineaarinen lämpötilagradientti (soveltuu PCR:n optimointiin) tai kaistakohtainen ohjaus (soveltuu eri alukkeiden käyttöön samassa ajossa).
Järjestelmätyökalut käytettävissä painikkeen painalluksella: graafinen tai taulukkomuotoinen ohjelmointi, lämpötilan muutosnopeus (ramp control), gradientin hallinta, lämpötilan säätö näytteen tilavuuden perusteella, emulointitila, Help-valikko, pikakäynnistystoiminto sekä automaattinen uudelleenkäynnistys sähkökatkon jälkeen.
Etäohjaus: VWR:n PCR Cycler Master -ohjelmisto; saat tietoa ohjelman etenemisestä sähköpostiisi tai laitteen MP3-soitin antaa äänimerkin esim. ohjelman loppumisesta.
Emulointitila (UNO ja Doppio vain): helpottaa PCR-ohjelmien kopiointia laitteesta toiseen.
Suunniteltu ja valmistettu Saksassa ISO 9001 -standardin mukaisesti, kalibrointi ja ylläpito NIST-standardien mukaisesti, taustalla yli 20 vuoden kokemus PCR-laitteista.