Johtokykymittari, kädessä pidettävä, Seven2Go™ S3 / S7 Pro
Toimittaja: Mettler-Toledo
Seven2Go™
662-1855EA 1355 EUR
662-1855 662-1843 662-1854 662-1853 662-1842 662-1839 662-1841 662-1840
Johtokykymittari, kädessä pidettävä, Seven2Go™ S3 / S7 Pro
Sähkökemiamittarit Johtokykymittarit
These robust meters provide durability and one-handed operation, making them ideally suited for mobile applications in the laboratory, at-line or outdoors. Thanks to their IP 67 protection and drop test resistance, the devices are able to withstand harsh and demanding environments.
  • Uutta intuitiivista valikkoa on helppo käyttää
  • Navigointi on helppoa ja nopeaa kosketuslevyllä ja kätevästi sijoitetuilla painikkeilla
  • Laite tunnistaa InLab ISM -anturit automaattisesti ja tallentaa anturin tunnuksen, sarjanumeron ja viimeisimmät kalibrointitiedot
  • Lineaarinen lämpötilan kompensointi
Vain S7 Pro -malli:
- Screen's contrast is enhanced by direct sunlight: Excellent readability even under bright and sunny conditions
- StatusLight shows the user instantly if the meter is ready or not
- Data storage of 2000 values (GLP conform)
- Linear or non linear temperature compensation
- Acoustic endpoint signal