Mittari, liuenneen hapen, kädessä pidettävä, Seven2Go™ S4 / S9 Pro
Toimittaja: Mettler-Toledo
Seven2Go™
662-1856EA 995 EUR
662-1856 662-1849 662-1858 662-1857 662-1852 662-1851 662-1850
Mittari, liuenneen hapen, kädessä pidettävä, Seven2Go™ S4 / S9 Pro
Sähkökemiamittarit Mittarit, liuenneelle hapelle
These robust meters with polarographic or optical sensor provide durability and one-handed operation, making them ideally suited for mobile applications in the laboratory, at-line, or outdoors. Thanks to their IP 67 protection and drop test resistance, the devices are able to withstand harsh and demanding environments.
  • Uutta intuitiivista valikkoa on helppo käyttää
  • Navigointi on helppoa ja nopeaa kosketuslevyllä ja kätevästi sijoitetuilla painikkeilla
  • Laite tunnistaa InLab ISM -anturit automaattisesti ja tallentaa anturin tunnuksen, sarjanumeron ja viimeisimmät kalibrointitiedot
  • Automaattinen tai manuaalinen lämpötila- ja painekompensointi
Vain S9 Pro -malli:
- Optinen DO-anturi
- Näytön kontrasti paranee suorassa auringonvalossa, joten näyttöä on helppo lukea kirkkaassakin valossa
- Merkkivalo kertoo käyttäjälle, onko mittari käyttövalmis
- Muistiin mahtuu 2 000 arvoa (GLP-vaatimusten mukainen)
- Merkkiääni kertoo päätepisteen saavuttamisesta
Tilaustiedot: S4-mittarin kanssa toimitetaan elektrodipidike, käyttöohjeet, pikaopas, testisertifikaatti, vaatimustenmukaisuusvakuutus ja paristot.
S4 Standard Kit: Kuten S4-mittari, mutta mukana toimitetaan lisäksi happianturi InLab 605-ISM ja kalibrointipullot.
S4 Field Kit: Kuten S4 Standard Kit, mutta mukana toimitetaan lisäksi uGo™-kantolaukku ja nollahappitabletit.
S9-mittarin mukana toimitetaan EasyDirect™ pH -ohjelmisto, USB-kaapeli, elektrodipidike, jalusta, käyttöohjeet, pikaopas, testisertifikaatti, vaatimustenmukaisuusvakuutus ja paristot.
S9 Standard Kit: Kuten S9-mittari, mutta mukana toimitetaan lisäksi happianturi InLab OptiOx, kalibrointipullot ja nollahappitabletit
S9 Field Kit: Kuten S9 Standard Kit, mutta mukana toimitetaan lisäksi uGo™-kantolaukku, happianturi InLab OptiOx ja suojus.
S9 BOD Kit: Kuten S9-Field Kit, mutta ilman happianturin suojusta sekä lisäksi BOD-sovitin ja BOD-sovellusohjeet.