Homogenisaattori, Precellys® Evolution
Toimittaja: Bertin
Precellys®
432-0454EA 18460 EUR
432-0454 432-0304
Homogenisaattori, Precellys® Evolution
Precellys® Evolution on kestävä, turvallinen, tehokas ja monikäyttöinen laite. Precellys® Evolution on suunniteltu erityisesti L3-bioturvallisuusluokan laboratorioita varten ja perustuu kymmenen vuoden kokemukseen näytepreparaattien alalta. Laitteen ainutlaatuisen kahdeksikon muotoisen liikkeen ansiosta kaikkiin putkiin kohdistuu yhtä korkea energiataso ja homogenointiteho. Laitteen monikäyttöisyyden ja tehokkuuden ansiosta käyttäjät voivat jauhaa, homogenoida tai liuottaa mitä tahansa pehmeitä tai kovia eläin-, ihmis-, kasvi- tai mikro-organismiperäisiä näytteitä noin 30 sekunnissa.
  • Valittavana on 3 erikokoista Precellys®-lyysauspakkausta näytteiden esikäsittelyyn
  • Automaattinen putkien lukitusjärjestelmä, jossa on helppokäyttöinen lukituslevy
  • Parametrit: putkityyppi, nopeus, syklien määrä, syklin kesto ja syklien välinen aika
  • Kolmiulotteisella helmien iskuliikkeellä on sama homogenointivaikutus jokaiseen putkeen
  • Ohjelmille ja parametriasetukselle rajattomasti tallennustilaa
  • Optimaalinen lämpötilan säätely lisävarusteena toimitettavalla Cryolys®-laitteella
Cryolys® cooling option: The Cryolys® is a cooling option that keeps temperature at approx. 4 °C during homogenisation using dry ice. It allows extraction of intact RNA and native-state proteins. Cryolys® (432-0346) is compatible with Precellys® Evolution.
Get higher yield, quality and functionality
Prevent enzymes from becoming active
Retain 100% active proteins.
Tilaustiedot: Lisätietoja kaikista saatavissa olevista Precellys®-liuotus- ja homogenointipakkauksista saat Avantor:ltä.