Autoklavoitava EasyMop GMP -säiliöjärjestelmä ja MopJump-järjestelmä
Toimittaja: Pfennig Reinigungstechnik
141-1469EA 721.69 EUR
141-1469 141-0953 141-0952 141-0951
Autoklavoitava EasyMop GMP -säiliöjärjestelmä ja MopJump-järjestelmä
Siivousvälineet
Autoclavable systembox EasyMop GMP and MopJump-System:
The newly developed 'EasyMop GMP' system box ensures compliance with regulations governing the cleaning and desinfecting of cleanrooms, and offers enormous advantages regarding its application.
Materiaali on testatusti yhteensopivaa seuraavien puhdistusaineiden kanssa: perform sterile concentrate OXY, perform classic concentrate OXY, Surfanios IP sterile, perform sterile concentrate QB, perform classic concentrate Q-Plus, perform classic concentrate QB, Buraton 10F ja perform advanced concentrate QB.