Lämpömittari, yleiskäyttöiset lämpömittarit
Toimittaja: Ludwig Schneider
SCNL1011343EA 11.2 EUR
SCNL1011343 SCNL1011303 SCNL1011253 SCNL1011353 SCNL1011313 SCNL1011323
Lämpömittari, yleiskäyttöiset lämpömittarit
Lämpömittarit Glass Thermometers General Purpose Glass Thermometers
These stem type thermometers with red filing are suitable for general purpose applications.
  • Permanent graduation and lettering
  • With loop
  • Capillary diameter: 6 ±1 mm