Hait: Adheesiotesterit
Adheesiotesteri on mittalaite, jolla mitatataan pinnoitteiden kiinnittymistä mm. betoniin, metalliin ja puuhun. Eri tyyppisiä testimenetelmiä ovat vetolujuustestit (pull-off adhesion tests), tarttumistestit (push-off adhesion tests) ja ristikkoviiltotestit (cross-cut adhesion tests).
Adheesiotesteri on mittalaite, jolla mitatataan pinnoitteiden kiinnittymistä mm. betoniin, metalliin ja puuhun. Eri tyyppisiä testimenetelmiä ovat vetolujuustestit (pull-off adhesion tests), tarttumistestit (push-off adhesion tests) ja ristikkoviiltotestit (cross-cut adhesion tests).
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (SIMESP3100)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: This Adhesion Test Kit (HPK) is a method developped in the Netherlands by FOSAG and SKH to determine the adhesion of new and old paint layers on wood ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMELD9200)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: This instrument is an easy to use, lightweight hydraulic adhesion tester that applies an increasing level of pull off force to a dolly adhered to the ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMELD9330)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: This automatic adhesion tester measures the adhesion of coatings applied on metal, wood, concrete and similar substrates.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMESP3000)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: The TQC Cross Cut adhesion test kit (Master Paint Plate) is a stainless steel measuring tool that features: a 1, 1,5, 2 and 3 mm cross cut adhesion te...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom