Hait: Hankaustesterit
Hankaustestereitä (Abrasion testers) käytetään hyvin erilaisille materiaaleille mittaamaan niiden käyttökestävyyttä. Testattavia materiaaleja voivat olla mm. maalit, pinnoitetut materiaalit, tekstiilit, nahka ja kumi. Pyörivät
Hankaustestereitä (Abrasion testers) käytetään hyvin erilaisille materiaaleille mittaamaan niiden käyttökestävyyttä. Testattavia materiaaleja voivat olla mm. maalit, pinnoitetut materiaalit, tekstiilit, nahka ja kumi. Pyörivät "rotary testerit" testaavat materiaalien kestävyyttä hieromalla, raapimalla tai kulumisen avulla. Niillä testataan maalattuja ja lakattuja pintoja, metalleja, kiveä, paperia eli yleisesti miltei kaikkia tasaisia pintoja.
2  results were found
SearchResultCount:"2"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (SIMETB0165)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: This linear wear resistance tester is designed to test virtually any size or shape specimen. Ideal for testing material properties of contoured surfac...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMETB0180)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: The oscillating abrasion tester is used to measure the resistance of a material to surface abrasion and scratching. Its primary application is for tra...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 2 of 2
no targeter for Bottom