  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "resistanssimittarit"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/30/18989730.jpg
Resistanssimittareilla mitataan yleisesti pinnan kestävyyttä tai materiaalien repäisylujuutta. Resistanssimittareita käytetään yleisesti laadunvalvonnassa ja tuotekehittelyssä esimerkiksi maali- ja paperiteollisuudessa.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (SIMETB2000)
Toimittaja:  TQC
Kuvaus:   Using interchangeable tools, this shear / scratch tester is used to measure the susceptibility of material surfaces to scratching, marring, shearing, ...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMESP4400)
Toimittaja:  TQC
Kuvaus:   Manual cupping resistance tester, SP4400, Max. cupping (mm): 15, Displacement per revolution: 0,48 mm, Punch Ø (mm): 20, Muotin Ø (mm): 27 mm, L × S × K (mm): 340×292×2940, Paino (kg): 16
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMESP4300)
Toimittaja:  TQC
Kuvaus:   The TQC automatic cupping tester allows to perform a cupping (Erichsen / Dent) test on coated steel panels to define the resistance of paint, varnish ...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMETB2100)
Toimittaja:  TQC
Kuvaus:   The Taber® multi-finger scratch / mar tester is used to measure the relative resistance or susceptibility of a material surface to scratching, marring...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMELD5950)
Toimittaja:  TQC
Kuvaus:   Equipment developed to measure the resistivity of paints, varnishes and liquids in a fast and precise way. Indispensable for the correct functioning o...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5