Piikiekkojen käsittely, kantolaatikko piikiekoille, A 189 -sarja
Toimittaja: Entegris
ENTEA18920090515EA 0 EUR
ENTEA18920090515 ENTEA18950-12-0715 ENTEA058-40-0515 ENTEE9430-101-1403 ENTEA18930090715 ENTEA18925-09-0715 ENTEA18920-09-0715 ENTEA058-70-0515 ENTEA18970-15-0715 ENTEA058-30-0515 ENTEE9470-101-1403 ENTEA058-60-0515 ENTEE9425-101-1403 ENTEA18945120715 ENTEE9460-101-1403 ENTEA18960-15-0715 ENTEE94501011403 ENTEA18935090715 ENTEA058-50-0515 ENTEA18940-09-0715 ENTEA18960250715 ENTEE9440-101-1403 ENTEA189-7015-0515
Piikiekkojen käsittely, kantolaatikko piikiekoille, A 189 -sarja
Piikiekkojen käsittely Kasetti
These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. They can be used within diverse industries, such as semi-conductor data storage, chemical processing and fuel cell. The carriers can be combined with handles and/or shipping boxes (need to be ordered separately).