Hait: Desinfektioaineet käsille
Desinfektioaineet käsien puhdistukseen.<br />Pakkauskoot vaihtelevat ja tuotteet soveltuvat eri annostelijoihin.<br />Desinfektioaineet ovat saatavilla geeli-, vaahto- ja liuosmuodossa.
Desinfektioaineet käsien puhdistukseen.
Pakkauskoot vaihtelevat ja tuotteet soveltuvat eri annostelijoihin.
Desinfektioaineet ovat saatavilla geeli-, vaahto- ja liuosmuodossa.
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: GOJO Industries - Europe Ltd
Kuvaus: A no-rinse hygienic hand rub that feels great to use and is clinically proven to maintain skin health.
Toimittaja: GOJO Industries - Europe Ltd
Kuvaus: A hygienic hand sanitising foam formulation, proven to help maintain skin health.
Tuoteluettelon nro: (115-1517)
Toimittaja: GOJO Industries - Europe Ltd
Kuvaus: Spa-inspired foam hand wash offers luxurious lather and a pleasant botanical fragrance.
UOM: 1 * 1 Items
Safer Human and Environmental Health
Tuoteluettelon nro: (GOJO5179-03-EEU00)
Toimittaja: GOJO Industries - Europe Ltd
Kuvaus: Smooth foaming hand wash with broad spectrum germ killing power and moisturising properties. Hypoallergenic and mild to the skin for frequent usage.
UOM: 1 * 3 Items
Toimittaja: Deb-STOKO
Kuvaus: This is a solvent-free workshop cream with plastic microbeads, effective against strong and adherent soiling such as greases, oils and fuels.
Toimittaja: Deb-STOKO
Kuvaus: This is a heavy duty workshop soap without microbeads, effective against strong and adherent soiling.
Toimittaja: Deb-STOKO
Kuvaus: Hypoallergenic, alcohol-based foam sanitiser for use in food industry. Compatible for use with latex and nitrile gloves.
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (DIVY100858312)
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Soft Care MED is an alcohol gel for hand disinfection. These can be used as a disinfectant for the skin, based on a mixture of isopropyl alcohol and n...
UOM: 1 * 6 Items
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Disinfects hands in one easy step without the need for water. Non-classified highly efficacious alcohol-free foam hand rub with a refreshing fragrance...
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Tuoteluettelon nro: (DIVY101104048)
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: These SoftCare™ Des E disinfectant sprays, alcohol-based are effective against bacteria, virus and fungi. It is made up of 70% ethanol, which ensures ...
UOM: 1 * 1 Pullo
Tuoteluettelon nro: (DIVY100860440)
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Soft Care Des E spray is a hand disinfectant based on alcohol (71,58%) and is applied without water. Soft Care Des E spray is suitable for use in all ...
UOM: 1 * 2 Kan
Toimittaja: Essity
Kuvaus: These hand disinfectants contains 80% denatured alcohol (w/w) and does not need to be rinsed. This is developed for regular use without sticky residue...
Toimittaja: PHAGOGENE
Kuvaus: Foaming solution for washing hands, patients and for preoperative hand washing.
Tuoteluettelon nro: (115-0627)
Toimittaja: LABORATOIRES PRODENE KLINT
Kuvaus: Septigel+ is a skin-friendly, moisturising and fast acting hand disinfectant for everyday use.
UOM: 1 * 24 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom