Rod/tube connectors
Toimittaja: Bochem
BOCH45EA 42.6 EUR
BOCH45 BOCH35 BOCH15 BOCH21 BOCH40 BOCH10 BOCH16 BOCH26 BOCH25
Rod/tube connectors
Statiivitangot
Tempered cast iron. For 26,9 mm tubes (¾").
Ø = outer diameter.