Safemount Q Path®
Toimittaja: Avantor
VWR® Q path®
00647520.EA 312 EUR
00647520.
Safemount Q Path®
Värit Microscopy and staining reagents
Safemount Q Path® on PET-pullossa toimitettava kiinnitysaine, jota voi käyttää Safesolv kanssa. Se liimaa peitelasin liukumäkeen ja kiinnittää anturin paikalleen värjäyksen jälkeen.
  • Ruskea pullo
  • Helppo levittää
  • Helppo poistaa sienellä