VWR®, Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Toimittaja: VWR
VWR®
331-0205EA 205 EUR
331-0205
VWR®, Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Pullot Muovipullot
PE, translucent with black PP caps.
  • Good chemical resistance
  • Good thermal resistance
  • Leakproof
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, pastes and granular material. The extra wide mouth allows easy filling and cleaning.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan.