Buffer solutions, colour coded, BAKER ANALYZED®, JT Baker
Toimittaja: Avantor®
BAKER ANALYZED®
5676.9010EA
265.63
EUR
5657-07
5676.9010
5659.0500
5676.1000
5659.1000
5655-01
5647.0500
5647.9010
5658.1000
5655-03
5656-03
5657-01
5656-01
5658.0500
5658.9010
5647.1000
5657-02
5676.0500
5656-07
5655-07
5659.9010
5657-03
Buffer solutions, colour coded, BAKER ANALYZED®, JT Baker
Biokemialliset puskuriliuokset
pH-puskuriliuokset