Pullo, kapea suuaukko, YOUTILITY-pullo, ruskeaa lasia, kierrekorkilla, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-3517EA 180 EUR
215-3517 215-3527 215-3526 215-3509
Pullo, kapea suuaukko, YOUTILITY-pullo, ruskeaa lasia, kierrekorkilla, DURAN®
Pullot Lasipullot
DURAN®, Borosilikaattilasia 3.3, meripihka.
DURAN® YOUTILITY -pullot edustavat lasisten laboratoriopullojen uutta sukupolvea ja soveltuvat monenlaiseen käyttöön. Uusi malli parantaa käsiteltävyyttä. Myynnissä on lisävarusteita, jotka helpottavat pullojen käyttöä ja näytteentunnistusta.
Painettu jäljityskoodi (erätunniste).