Puolimaski, kaasuja, höyryjä ja hiukkasia vastaan
Toimittaja: Moldex
111-1707EA 34.3 EUR
111-1707 111-1708 111-1710 111-1709
Puolimaski, kaasuja, höyryjä ja hiukkasia vastaan
Hengityssuojaimet Kertakäyttöiset hengityssuojaimet Hengityssuojaimet kaasua tai kaasua ja hiukkasia vastaan
Maintenance-free compact half mask to protect against gas, vapour and dust.
  • Pre-assembled and ready for use
  • Lightweight dual-material construction
  • Adjusts to different face shapes automatically
  • Low profile design offers improved field of vision
Sertifikaatit: EN 405:2001