VWR® Mega Star 600/600R, Sentrifugit, pöytämalli, ilmajäähdytteiset/jäähdyttävät
Toimittaja: VWR
VWR®
521-3501EA 3234 EUR
521-3501 521-1893 521-3500 521-1894
VWR® Mega Star 600/600R, Sentrifugit, pöytämalli, ilmajäähdytteiset/jäähdyttävät
Sentrifugit Pöytämalliset sentrifugit
These small bench top centrifuges are ideal for research and clinical applications in pharmaceutical and biotechnical industries, as well as for academic research. They offer good capacity in a compact design with a smart and simple interface.
  • Auto-Lock® III -roottorijärjestelmässä roottorin vaihtamiseen ei tarvita työkaluja, sillä se onnistuu nopeasti vain yhdellä painikkeen painalluksella. Tämä myös helpottaa puhdistamista.
  • Aerosolitiiviit ClickSeal®-kuppikannet ja roottorikannen voi avata ja sulkea yhdellä kädellä myös käsineet kädessä
  • Aikaa säästävä pulssitoiminto on tarkoitettu lyhyisiin ajoihin
  • Parametrit on helppo lukea selkeältä, taustavalaistulta näytöltä kauempaakin
Mega Star 600 centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions. The refrigerated version, with pre-cooling function, is suitable for temperature-sensitive sample processing with control between −10 and +40 °C.
TX-150 swing-out rotor: This rotor is designed for a broad range of swing-out processing needs. It offers high speed and high capacity (e.g. 24×5/7 ml blood tubes or 8×15 ml conical tubes) combined with the flexibility of a wide range of adapters.
Tilaustiedot: VWR® Mega Star 600/600R is available without rotor for free rotor selection or as packages, including centrifuge, TX-150 rotor, set of four round buckets and four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.