Hait: Piikiekkojen säilytyslaatikot
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: E 99 Series
Tarjous
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Two snap latches, one swing pin latch or three swing pin latches. Pin and socket hinges.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (ENTEE04-1202)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Wafer handling, Wafer storage boxes for 2,5" and smaller wafer handling, E 04 series, polystyreeni, musta
UOM: 1 * 4 Items
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: With pin and socket hinges. Single snap latch.
Tarjous
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Spring boxes, Holds ten trays and one cover or eleven trays, Polypropylene, natural
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Wafer handling, Wafer storage boxes for 76,2 mm (3") wafer handling, E 52-101 series, Storage box, PP, sininen
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: E 90 series
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom