Hait: Kasetti
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Holds one mask or reticle.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These standard 150 mm wafer carriers feature a high rigidity and dimensional stability.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: 182 Series
The industry standard 150 mm process wafer carrier. Four-point contact on the 'H' bar for improved wafer positioning. Open sidewall d...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. They can be used within diverse industries, such as semi-conductor data storag...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Squeeze style.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These wafer baskets made of PFA are designed for processing and handling substrates. They are compatible with tanks and handles.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Provide excellent security for masks and reticles with pellicles.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: 2,25" wafer carriers, Pocket spacing: 4,76 mm, pocket flat: 1,52 mm, 25 wafers, PP, sininen
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. Carriers and boxes purchased as an assembly.
Tarjous
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Miscellaneous mask carriers.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These 100 mm wafer carriers are designed for optimum performance in automated operations or for processing LCDs and other small devices.
Tarjous
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Provides excellent security for masks or reticles with pellicles.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Squeeze style
Attaches to the notches on both end walls of carrier
Overall size: 163×140×183 mm
Compatible with all 'M' style carriers
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Trends in wafer processing technology have mandated advancements in wafer carrier technology to support today’s advanced semiconductor processing faci...
Tuoteluettelon nro: (ENTEKA20280SH47C02)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: High performance in a closed side wall configuration. Trends in wafer processing technology have mandated advancements in wafer carrier technology to ...
UOM: 1 * 4 Items
Tuoteluettelon nro: (ENTE125-175-47C02)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: This process cassette is molded from STAT-PRO® 3000 and durable enough to withstand temperatures up to 120 °C. This saves process time and reduces the...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom