Hait: Piikiekkojen telineet
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Entegris offers a wide selection of H 20 series 2" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Entegris offers a wide selection of H 44 series 4" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Nest between H 44 trays and/or covers.
Tuoteluettelon nro: (ENTEH205000011415)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: To support the semiconductor industry's requirements for advanced 150 mm wafer handling, Entegris offers a variety of wafer shipping and handling solu...
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (ENTEH203000011415)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
UOM: 1 * 50 Items
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Nest between H 20 trays and/or covers.
Tuoteluettelon nro: (ENTEH204000011415)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
Tuoteluettelon nro: (ENTEH207000011415)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
UOM: 1 * 25 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom