Precision linen testers
Toimittaja: Eschenbach
630-8699EA 71.1 EUR
630-8699 630-8329 ESCH1272
Precision linen testers
Suurennuslasit
  • Linen tester with lateral scale
  • Scale with millimeter graduations
  • For the requirements of technical applications