Wash buffers, femto TBST™ and femto PBST™
Toimittaja: G-Biosciences
The femto TBST™ and femto PBST™ wash buffers will enhance sensitivity of immunoassays by minimising the "washing out" of immuno agents or immuno complexes, a common problem associated with classical TBST and PBST buffers. The wash buffers aid in the generation of cleaner backgrounds, resulting in a larger ratio of signal to background. These can be used for incubation and washing procedures.
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
femto TBST™, 10X 250 ml 786-161
femto PBST™, 10X 250 ml 786-162
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm