Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
Lisävarusteet, centrifuges, ROTINA 380 / 380 R
Toimittaja: Hettich
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Sovitin yhdelle 15 ml:n putkelle (17 × 120 mm), HETT1720- ja HETT1792-roottoreihin 1 521-1212
Adapter for 1×30 ml tube, 26×85 mm, for rotors 1792/1720/1620 A 1 521-1203
Adapter for 1×50 ml conical Falcon tube (29×115 mm), for use in rotor 1792 and 1720 1 521-1208
Sovitin yhdelle 50 ml:n kartioputkelle (30,2 × 92 mm) 1 521-1389
Adapter for 1×50 ml tube, 29×92 mm, for rotors 1792/1720/4794 1 521-1202
Sovitin neljälle 1,5/2 ml:n mikroputkelle (11 × 38 mm), HETT1720- ja HETT1792-roottoreihin 1 521-1204
Adapter for 11× 9 - 10 ml blood collection tubes, for use in rotor 1798 1 HETT5258
Adapter for 12× 2,6 - 4,9 ml blood collection tubes or 12× 1,6 - 7 ml urine tubes, for use in rotor 1798 1 523-1484
Adapter for 12×9 ml round-bottom tubes, 12× 4 - 8 ml blood collection tubes or 12× 4 - 7 ml urine tubes, for use in rotor 1798 1 HETT5264
Adapter for 20×3 ml round-bottom tubes or 20× 1,1 - 1,4 ml blood collection tubes, for use in rotor 1798 1 HETT5267
Adapter for 20 × 5/6 ml round-bottom tubes or 20 × 2,7 - 5 mm blood collection tubes, for use in rotor 1798 1 HETT5227
Adapter, 1×100 ml round bottom (40×115 mm) 1 HETT5249
Adapter, 12×5 ml graduated tube (17×100 mm) 1 HETT5248
Insert for 1×15 ml tube (17,5×92 mm), for rotor 1620 A 1 521-1206
Insert for 1×50/75 ml tubes, boring (Ø×L): 35×89 mm 1 HETT1463
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm