Titraattori, TitroLine® 5000
Toimittaja: SI Analytics
TitroLine® 5000
SCOI285225740EA 3310 EUR
SCOI285225740 661-0275 661-0276 661-0221 661-0274 661-0215 661-0216 661-0213 661-0214
Titraattori, TitroLine® 5000
Titraattorit
The TitroLine® 5000, successor to the TitroLine® easy, is a very easy to use automatic titrator for a variety of applications, including water/wastewater applications, environmental and food analysis.
  • Suuriresoluutioinen pH-/mV-mittauksen tuloliitäntä pH-, ORP-, hopea- ja mV-elektrodeille
  • Lämpötilamittauksen Pt 1000- ja NTC 30 -tuloliitäntä automaattista lämpötilakompensointia varten
  • Esiasetetut vakiomenetelmät muun muassa FOS-/TAC-alkaliniteetin, alkaliniteetin, juomien kokonaishappamuuden ja kloridin määrityksiin
  • Lineaariset ja dynaamiset titraukset ekvivalenssipisteeseen
  • Titraus pH- ja mV-päätepisteisiin
  • Sama manuaalinen titraus- ja annostelutoiminto kuin Titronic® 300 -mäntäbyretissä
Toimitustiedot: Perusyksiköiden mukana toimitetaan käyttövalmis, esiasennettu 20 tai 50 ml annosteluyksikkö, manuaalinen säädin TZ 3880, titrauspidike, kannatintanko, TM 50 -magneettisekoittaja ja virtalähde. M2-yksiköiden mukana toimitetaan pH-elektrodi ja puskurisarja. M3-yksikön mukana toimitetaan Ag-elektrodi pH-elektrodin sijaan.