VWR®, Lisävarusteet, tulpat Drosophila -näytepulloihin
Toimittaja: VWR
VWR®
734-2875EA 422 EUR
734-2875 734-2672 734-2673
VWR®, Lisävarusteet, tulpat Drosophila -näytepulloihin
Tulpat Selluloosatulpat
These plugs are made of bonded dense weave cellulose acetate which provides an excellent barrier to mite infestation. They are precision manufactured for consistent fit and minimal waste.
  • Reduced evaporation, which keeps food fresh longer
  • Minimal shedding compared to cotton and rayon
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan