  • Kriteerit
    • In Stock (18)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "precision-brushes"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18709627.jpg
Erikoiskäyttöön tarkoitettuja harjoja, moneen eri käyttötarkoitukseen. Mm. papaharjat (sytologiset harjat) sekä sormenjälkiharjat löytyvät tästä osiosta.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Q Path® NovaBrush® -kertakäyttöharjat on tarkoitettu solunäytteiden ottoon kohdunkaulakanavasta ja sen ulkopuolelta. Q Path® NovaBrush® 1 -harjan pään...
Toimittaja:  DELTALAB
Kuvaus:   These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Tuoteluettelon nro: (129-0597)
Toimittaja:  MICRONOVA
Kuvaus:   Harjat, Floor drain brush handle, 91 cm, printed with "For Floor Drain Use Only" , Materiaali: -
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  MORTON MEDICAL LTD
Kuvaus:   This cytological brush brings higher diagnostic accuracy than conventional methods which may allow earlier detection of cervical neoplasma. It is a hi...
UOM:  1 * 100 Items
Toimittaja:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus:   Harja, jossa vaaleat luonnonharjakset, pehmeä villakärki ja sinkitystä rautalangasta valmistettu varsi.
Tuoteluettelon nro: (141-0158)
Toimittaja:  WARDS NATURAL SCIENCE ETABLISH
Kuvaus:   Develop and study otherwise scarcely visible fingerprints using high quality fingerprint brushes. For general conditions, the camel hair brush is idea...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  ROVERS BV
Kuvaus:   The reliability of smears obtained by the Cervex-Brush® reduces the need for repeat testing. Cell collection with the Cervex-Brush® provides a clear ...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 7  / 7