  • Kriteerit
    • In Stock (1)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "harjat"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/44/18709644.jpg
Valikoimaan kuuluu erilaisia harjoja kuten kynsiharjat, viemäriharjat, pulloharjat ja muut puhdistukseen liittyvät harjat.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (PPSA3590500)
Toimittaja:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Kuvaus:   Hand brush with long handle for hygienically sensitive areas.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Kuvaus:   Joint scrubber/brush for gaps in hygienically sensitive areas.
Tuoteluettelon nro: (MICRBRWH-30)
Toimittaja:  MICRONOVA
Kuvaus:   Harjat, Tuotteelle: Valve, Valve brush, autoclavable, Materiaali: Valkoiset nylonharjakset, Harjan halk.: 102 mm, Kokonaispituus: 762 mm, Kahva: muovikahva
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (VILE145873)
Toimittaja:  FHP VILEDA SCS
Kuvaus:   Brush in strong density polypropylene plastic stock incl. pin hole and high quality polyester PBT-filaments
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (KINGVI00392)
Toimittaja:  KING DISPOSABLES
Kuvaus:   These brushes include plastic frame with white and blue PBT bristles.
UOM:  1 * 10 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5