  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "gelation-timers"
Gelaatioajastimella mitataan polymerisaatioaikaa näytteissä, jotka muuttuvat nesteistä kiinteiksi ja muutos detektoidaan esimerkiksi viskositeetin kasvuna. Gelation Timer -laitteet ovatkin erinomaisia mittalaitteita hartsia ja muita sidosaineita sisältävien näytteiden mittauksissa ja niiden laaduntarkkailussa.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Techne
Kuvaus:   This gelation timer is designed for accurate measurement and quality control, for the gelation of resin or adhesive based samples in the laboratory.